Documentos
L425001
11-((5Z)-5-{1-[2-(4-CHLOROANILINO)-2-OXOETHYL]-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)UNDECANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C30H32ClN3O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
614.188
Número MDL:
Outras notas