Documentos
L418846
2-{[3-CYANO-6-(4-METHOXYPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)-2-PYRIDINYL]SULFANYL}-N-PHENYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H16F3N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
443.451
Número MDL:
Outras notas