Documentos
L415618
2-((2-(2-CHLOROPHENYL)-2-OXOETHYL)THIO)-3-(4-METHOXYPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H17ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
436.921
Número MDL:
Outras notas