Documentos
L412856
2-[(3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]-N-MESITYLACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H25N3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
415.58
Número MDL:
Outras notas