Documentos
L412317
METHYL 4-({[(3-ETHYL-5,6-DIMETHYL-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETYL}AMINO)BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H21N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
431.536
Número MDL:
Outras notas