Documentos
L410810
2-BROMO-6-METHOXY-4-((E)-{[3-(3-METHOXYPHENYL)-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL]IMINO}METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H15BrN4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
435.302
Número MDL:
Outras notas