Documentos
L409855
4-{[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3-ISOPROPOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H24N4O3S
Número CAS:
Peso molecular:
412.514
Número MDL:
Outras notas