Documentos
L409367
2-{[4-AMINO-5-(2-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(2-METHOXY-5-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H21N5O3S
Número CAS:
Peso molecular:
399.475
Número MDL:
Outras notas