Documentos
L407755
N-[4-(ACETYLAMINO)PHENYL]-2-{[4-AMINO-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C19H20N6O3S
Número CAS:
Peso molecular:
412.474
Número MDL:
Outras notas