Documentos
L406023
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(5-CHLORO-2-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H17BrClN3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
514.832
Número MDL:
Outras notas