Documentos
L404764
3-((4-FLUOROBENZYL)THIO)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H15FN4OS
Número CAS:
Peso molecular:
330.387
Número MDL:
Outras notas