Documentos
L401579
4-BROMO-2-{(E)-[(4-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]AMINO}BENZOYL)HYDRAZONO]METHYL}PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H21BrClN3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
626.918
Número MDL:
Outras notas