Documentos Principais
L4001
Sigma-Aldrich
3,4-Lutidine
98%
Sinônimo(s):
3,4-Dimethylpyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9N
Número CAS:
Peso molecular:
107.15
Beilstein:
106583
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
163-164 °C (lit.)
pf
−12 °C (lit.)
densidade
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccncc1C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-4-8-5-7(6)2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
NURQLCJSMXZBPC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
116.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
47 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Michael Wleklinski et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(28), 18364-18373 (2015-06-25)
Electrospray ionization of metal salt solutions followed by ambient heating transforms the resulting salt clusters into new species, primarily naked ionic metal clusters. The experiment is done by passing the clusters through a heated coiled loop outside the mass spectrometer