Documentos
L400041
4-BROMO-2-(2-(4-((PHENYLSULFONYL)AMINO)BENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H20BrN3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
578.446
Número MDL:
Outras notas