Documentos
L399507
2-ETHOXY-4-[(E)-({OXO[(5-PHENYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)AMINO]ACETYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H20ClN5O5S
Número CAS:
Peso molecular:
549.997
Número MDL:
Outras notas