Documentos
L397776
4-(2-((1-NAPHTHYLAMINO)(OXO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H23N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
481.513
Número MDL:
Outras notas