Documentos
L397652
4-BROMO-2-[(E)-({4-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZOYL}HYDRAZONO)METHYL]PHENYL 3,4-DIMETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C31H27BrN2O6
Número CAS:
Peso molecular:
603.475
Número MDL:
Outras notas