Documentos
L394998
3-(2-((4-METHOXYPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H19ClN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
438.871
Número MDL:
Outras notas