Documentos
L394874
3-(2-((2-ALLYLPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H20Cl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
483.355
Número MDL:
Outras notas