Documentos
L386847
4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C28H22Cl2N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
505.405
Número MDL:
Outras notas