Documentos
L382582
4-BROMO-2-(2-((2,4-DICHLOROPHENOXY)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H15BrCl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
522.186
Número MDL:
Outras notas