Documentos
L366951
N-(2-BROMOPHENYL)-2-((4-ETHYL-5-(2-FURYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C16H15BrN4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
407.292
Número MDL:
Outras notas