Documentos
L366226
N-(2-ETHYLPHENYL)-2-((4-ETHYL-5-(2-THIENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)THIO)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H20N4OS2
Número CAS:
Peso molecular:
372.514
Número MDL:
Outras notas