Documentos
L364053
[3-AMINO-6-(4-BROMOPHENYL)-4-(TRIFLUOROMETHYL)THIENO[2,3-B]PYRIDIN-2-YL](4-FLUOROPHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H11BrF4N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
495.296
Número MDL:
Outras notas