Documentos
L363529
4-[4-(ALLYLOXY)BENZOYL]-5-(3,4-DICHLOROPHENYL)-1-[2-(DIMETHYLAMINO)ETHYL]-3-HYDROXY-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H24Cl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
475.376
Número MDL:
Outras notas