Documentos
L354872
1-BENZYL-1H-INDOLE-3-CARBALDEHYDE (4-CHLORO-1-PHTHALAZINYL)HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H18ClN5
Número CAS:
Peso molecular:
411.898
Número MDL:
Outras notas