Documentos
L342971
7-BENZYL-1,3-DIMETHYL-8-{[2-(1-PIPERIDINYL)ETHYL]SULFANYL}-3,7-DIHYDRO-1H-PURINE-2,6-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H27N5O2S
Número CAS:
Peso molecular:
413.546
Número MDL:
Outras notas