Documentos
L339431
4-((5E)-5-{2-[(4-METHYLBENZYL)OXY]BENZYLIDENE}-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL)BUTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H21NO4S2
Número CAS:
Peso molecular:
427.545
Número MDL:
Outras notas