Documentos
L335541
N-[(5Z)-5-(5-BROMO-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE)-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL]BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H10BrN3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
460.331
Número MDL:
Outras notas