Documentos
L330132
2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-N-(2-PYRIDINYL)-4-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H31N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
477.565
Número MDL:
Outras notas