Documentos
L329754
N-(5-BROMO-2-PYRIDINYL)-2,7,7-TRIMETHYL-5-OXO-4-(3-PYRIDINYL)-1,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO-3-QUINOLINECARBOXAMIDE COMPOUND WITH ETHANOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H29BrN4O3
Número CAS:
Peso molecular:
513.439
Número MDL:
Outras notas