Documentos
L321095
1-(4-FLUOROPHENYL)-3-[4-(METHYLSULFANYL)PHENYL]-1H-PYRAZOLE-4-CARBALDEHYDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H13FN2OS
Número CAS:
Peso molecular:
312.368
Número MDL:
Outras notas