Documentos
L316865
2-(2-((3-PHENYL-1H-PYRAZOL-5-YL)CARBONYL)CARBOHYDRAZONOYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H14N4O3
Número CAS:
Peso molecular:
334.337
Número MDL:
Outras notas