Documentos
L314250
5-((2-CHLORO-4-NITROANILINO)METHYLENE)-2,4,6(1H,3H,5H)-PYRIMIDINETRIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H7ClN4O5
Número CAS:
Peso molecular:
310.655
Número MDL:
Outras notas