Key Documents
L313572
1-(2-CHLOROBENZOYL)-4-((4-CHLOROPHENYL)SULFANYL)-3,5-DIMETHYL-1H-PYRAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H14Cl2N2OS
Número CAS:
Peso molecular:
377.295
Número MDL:
Outras notas