Documentos
L310301
2-{[4,5-BIS(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N'-[(E,2E)-3-PHENYL-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H25N5OS
Número CAS:
Peso molecular:
467.597
Número MDL:
Outras notas