Documentos
L304158
4-BR-2-(2-(((3-METHYLBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H22BrN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
508.376
Número MDL:
Outras notas