Documentos
L303933
4-BROMO-2-(2-(PHENYLSULFONYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H17BrN2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
473.349
Número MDL:
Outras notas