Documentos
L299723
ETHYL (1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C11H14N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
266.259
Número MDL:
Outras notas