Documentos
L293660
3-(4-CHLOROPHENYL)-2-[(2-OXO-2-PHENYLETHYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H19ClN2O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
467.012
Número MDL:
Outras notas