Documentos
L292591
2-{[3-(4-ETHOXYPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(4-METHOXYPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C27H27N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
521.662
Número MDL:
Outras notas