Documentos
L292559
2-{[3-(4-BROMOPHENYL)-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(3-CHLOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C24H19BrClN3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
560.923
Número MDL:
Outras notas