Documentos
L292516
ETHYL 4-(3-(3-PYRIDINYL)-5-{[3-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL]SULFANYL}-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)PHENYL ETHER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H19F3N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
456.493
Número MDL:
Outras notas