Documentos
L290793
2-((5-((4-METHOXYBENZYL)SULFANYL)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C12H13N3O2S3
Número CAS:
Peso molecular:
327.448
Número MDL:
Outras notas