Documentos
L289353
3-(((3-PHENYL-5-SULFANYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)METHYL)PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C15H12N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
296.353
Número MDL:
Outras notas