Documentos
L286796
3-(4-ETHOXYPHENYL)-2-[(4-NITROBENZYL)SULFANYL]-5,6,7,8-TETRAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H23N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
493.608
Número MDL:
Outras notas