Documentos
L285463
2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}-N-(4-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C21H15ClFN5OS
Número CAS:
Peso molecular:
439.902
Número MDL:
Outras notas