Documentos
L281751
4-(2-((4-CHLOROPHENOXY)AC)CARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C26H25ClN2O6
Número CAS:
Peso molecular:
496.952
Número MDL:
Outras notas