Documentos
L273341
N'-(3-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)-2-(2-NITROPHENOXY)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C23H20ClN3O5
Número CAS:
Peso molecular:
453.886
Número MDL:
Outras notas