Documentos
L266663
4-(2-DECANOYLCARBOHYDRAZONOYL)-2-METHOXYPHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C25H30Cl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
493.435
Número MDL:
Outras notas